Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 257525
Codice prodotto. 10162454
  • 6.25€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
200 mm
200 mm
A rombo
Transport Sign
ADR 8-200*200-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Corrosive Substance 8
Black on White
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > Black on White; Height: 200mm; Qty: 1 Pack; Corrosive Substance 8