Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 257518
Codice prodotto. 10224894
  • 4.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
A rombo
Transport Sign
ADR 6.1-100*100-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Toxic and Harmful Substances 6.1
Black on White
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > Black on White; Height: 100mm; Qty: 1 Pack; Toxic and Harmful Substances 6.1