Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 250207
Codice prodotto. 10401844
  • 9.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Warning of Toxic Substances
Black on Yellow
PIC 302-TRI 100-B7541 (BRANDED)
3/Pk.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
Triangular
Transport Sign
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > Black on Yellow; Height: 100mm; Qty: 3 Pack; Warning of Toxic Substances