Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 257519
Codice prodotto. 10575884
  • 6.25€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
200 mm
200 mm
A rombo
Transport Sign
ADR 6.1-200*200-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Toxic and Harmful Substances 6.1
Black on White
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > Black on White; Height: 200mm; Qty: 1 Pack; Toxic and Harmful Substances 6.1