Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 223562
Codice prodotto. 11710214
  • 6.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
200 mm
200 mm
A rombo
Transport Sign
ADR 2.2A-200*200-B7541
Polyester
Permanent
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40 °C-110 °C
Non-flammable, non-toxic gas 2
White on Green
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > White on Green; Height: 200mm; Qty: 1Each; Non-flammable, non-toxic gas 2