Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 257585
Codice prodotto. 11734894
  • 12.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
297 mm
297 mm
A rombo
Transport Sign
ADR 9-297*297-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Miscellaneous Dangerous Substances and Articles 9
Black on White
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > Black on White; Height: 297mm; Qty: 1 Pack; Miscellaneous Dangerous Substances and Articles 9