Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Marca:  Brady™ 223585
Codice prodotto. 11790224
  • 402.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Gloss
250/Roll
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
A rombo
Transport Sign
ADR 8RL-100*100-B7541
Polyester
Permanent
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Corrosive Substance 8
Clear
Titolo del prodotto
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign > Clear; Height: 100mm; Qty: 250 Pack; Corrosive Substance 8