Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Signs
Marca:  Brady™ 257507
Codice prodotto. 10214894
  • 6.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
200 mm
200 mm
Diamond
Transport Sign
ADR 4.1-200*200-B7541
Polyester
Permanent Acrylic
Pipemarkers and safety signs
0.024 mm
-40 °C-110 °C
Flammable Solid 4
Red on White