Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Signs
4.06€ - 12.70€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10412034
|
Brady™
257508 |
100 mm | Spontaneous Ignition 4 |
4.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11724874
|
Brady™
257510 |
100 mm | Flammable When Wet 4 | N/A | |||||
10694915
|
Brady™
257509 |
200 mm | Spontaneous Ignition 4 | N/A | |||||
10214894
|
Brady™
257507 |
200 mm | Flammable Solid 4 |
6.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11734874
|
Brady™
257511 |
200 mm | Flammable When Wet 4 | N/A | |||||
11794884
|
Brady™
257577 |
297 mm | Flammable When Wet 4 | N/A | |||||
11764884
|
Brady™
257574 |
297 mm | Highly Flammable Liquid 3 |
12.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11784884
|
Brady™
257576 |
297 mm | Spontaneous Ignition 4 | N/A | |||||
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
-40 °C-110 °C | |
Transport Sign |
Gloss | |
1 Ea. | |
Laminated Polyester | |
0.024 mm | |
Diamond |