Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Signs
Marca: Brady™ 257510
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Flammable When Wet 4 | |
Blue |
Gloss | |
1 Ea. | |
Laminated Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamond | |
Transport Sign |