Learn More
3M™ 471 Nastro per marcatura di sicurezza e corsia
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.
Marca:  3M™ 7100260125
Codice prodotto. 17781679
  • 735.00€ / 12 rotoli
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
  • Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
  • Ideale per usi su superfici curve e irregolari
  • Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
  • Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
33 m x 50 mm
0.14 mm
Red
12 Rolls
Rubber-based Adhesive
Vinyl