Learn More
3M™ 471 Nastro per marcatura di sicurezza e corsia
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.
735.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Rubber-based Adhesive |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 33 m x 50 mm |
Materiale | Vinyl |
Quantità confezione | 12 Rolls |
Spessore | 0.14 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17701699
|
3M™
7100260598 |
White |
735.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17781679
|
3M™
7100260125 |
Red |
735.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17741689
|
3M™
7100260283 |
Yellow |
735.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17711689
|
3M™
7100260162 |
Green |
735.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17791679
|
3M™
7100260160 |
Blue |
735.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17701689
|
3M™
7100260161 |
Black |
735.00€
12 rotoli |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
- Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
- Ideale per usi su superfici curve e irregolari
- Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
- Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
Specifica
Rubber-based Adhesive | |
Vinyl | |
0.14 mm |
33 m x 50 mm | |
12 Rolls |