Learn More
BRAND™ Lab Mugs Codice prodotto.: 10496601
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
BRAND™ Lab Mugs
Codice prodotto. 10496601 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
250 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Codice prodotto. 10496601
Marca: BRAND™ 994675
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Heavy glass construction with satin finish. Graduation markings up to 250mL.
  • Heavy glass construction
  • Satin finish
  • Elegant design
  • Supplied in packs of 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Glass
Graduated Yes
Titolo del prodotto
BRAND™ Lab Mugs >