Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-707 Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marca:  Brady™ 029835
Codice prodotto. 11523654
  • 434.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
Polyester (B-707)
Non-sterile
Laser Printers
4
2508 Labels
-40°C to +130°C
47.6 mm
21.2 mm
Permanent Acrylic
Matte
Laser
Asset Tracking, General Identification
50.9 mm
44
Rectangle
0.12 mm
47.6 mm
21.2 mm