Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyimide Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marca:  Brady™ 029704
Codice prodotto. 11513574
  • 1250.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Amber
Polyimide
Non-sterile
Laser Printers
16
10,000 Labels
-70°C to +280°C
9.5 mm
9.5 mm
Permanent Acrylic
Matte
Laser
Circuit Board Labeling
12.7 mm
400
Square
0.11 mm
9.5 mm
9.5 mm