Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyimide Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
910.00€ - 1710.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Amber |
Finitura | Matte |
Materiale | Polyimide |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione orizzontale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) area stampabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione orizzontale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) area stampabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11513624
|
Brady™
029770 |
5.1 mm | 20.3 mm | 16.5 mm | 5.1 mm |
925.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11563614
|
Brady™
029765 |
6.4 mm | 15.2 mm | 6.4 mm | 6.4 mm |
910.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11593564
|
Brady™
029701 |
6.4 mm | 17.8 mm | 7.6 mm | 7.6 mm |
910.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11553574
|
Brady™
029710 |
6.4 mm | 25.4 mm | 20.3 mm | 20.3 mm |
1215.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11513574
|
Brady™
029704 |
9.5 mm | 12.7 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
1250.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11553614
|
Brady™
029764 |
11.1 mm | 15.2 mm | 11.1 mm | 11.1 mm |
1710.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Specifica
Not Autoclavable | |
Amber | |
Polyimide | |
Non-sterile | |
Laser Printers | |
0.11 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser | |
Circuit Board Labeling | |
-70°C to +280°C |