Learn More
Nitritex™ Guanti per camera sterile
Per attività in camera sterile. I guanti per camera sterile in lattice Nitritex™ BioClean Legacy™ sono in colore naturale e offrono un comfort senza paragoni.
Marca: Nitritex™ BLA201-S
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Particulates: Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 operating conditions.
- Physical Properties: Complies with the requirements of the Glove Standard EN420:2003, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1, 2 & 3:2003.
- Sterile: Non-Sterile
- Quality Systems: Manufactured in a facility holding the ISO 9001:2008 and 89/686/EEC article 11b certifications. Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment.
- Sampling & Inspection: In accordance with ISO 2859.
Specifica
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006 | |
Naturale | |
Sì | |
Lattice | |
Guanti per camera bianca | |
Non-sterile | |
100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces) |
Categoria 3 - Dispositivo di protezione individuale complesso, conforme alla direttiva DPI 89/686/CEE | |
Sì | |
No | |
Powder Free | |
Small | |
Con bordino | |
300 mm |