Learn More
Nitritex™ Guanti per camera sterile
Per attività in camera sterile. I guanti per camera sterile in lattice Nitritex™ BioClean Legacy™ sono in colore naturale e offrono un comfort senza paragoni.
Marca:  Nitritex™ BLA205-XXL
200.44 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15186753
  • 362.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Particulates: Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 operating conditions.
  • Physical Properties: Complies with the requirements of the Glove Standard EN420:2003, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1, 2 & 3:2003.
  • Sterile: Non-Sterile
  • Quality Systems: Manufactured in a facility holding the ISO 9001:2008 and 89/686/EEC article 11b certifications. Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment.
  • Sampling & Inspection: In accordance with ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Natural
Yes
Latex
Cleanroom Gloves
Non-sterile
100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces)
Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment conforming to PPE Directive 89/686/EEC
Single-use
No
Powder Free
2X-Large
Beaded/Rolled
300 mm