Learn More
KARTELL Latex Tubing
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
Marca: KARTELL 0387300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Hoses with smooth and transparent surface.
- Density 0.92 g/mL.
- Autoclavable.
- SH. A 40 ± 5
Specifica
Not Autoclavable | |
12 mm | |
0.67 in. | |
32.81 ft. | |
Non-sterile | |
Hose |
0.47 in. | |
Latex | |
17 mm | |
10 m | |
Yellow |