Learn More
KARTELL Latex Tubing
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
97.35€ - 412.00€
Specifica
Materiale | Latex |
---|---|
Overall Length (English) | 32.81 ft. |
Overall Length (Metric) | 10 m |
Sterilità | Non-sterile |
Colore | Yellow |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10013111
|
KARTELL
0387000 |
7 mm |
97.35€
10m |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10736162
|
KARTELL
0387100 |
9 mm |
111.00€
10m |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10227061
|
KARTELL
0387200 |
12 mm |
184.00€
10m |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10398651
|
KARTELL
0387300 |
17 mm |
412.00€
10m |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Hoses with smooth and transparent surface.
- Density 0.92 g/mL.
- Autoclavable.
- SH. A 40 ± 5
Specifica
Latex | |
10 m | |
Yellow |
32.81 ft. | |
Non-sterile | |
Hose |