Learn More
KARTELL Latex Tubing
The Latex Tubing is available in multiple sizes to fulfill any lab hose need.
Marca:  KARTELL 0387100
Codice prodotto. 10736162
  • 111.00€ / 10m
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hoses with smooth and transparent surface.
  • Density 0.92 g/mL.
  • Autoclavable.
  • SH. A 40 ± 5
Specifica
Specifica
Autoclavable
6 mm
0.35 in.
32.81 ft.
Non-sterile
Hose
0.24 in.
Latex
9 mm
10 m