Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrated (Capsules)
Formulations for the E. coli growth media known as LB Medium typically contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter, and LB Medium contains 10g NaCl per liter
Marca:  MP Biomedicals™ 113002041
1120.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21946" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11373229
  • 1270.00€ / 5kg
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Molecular Biology Certified™
Dehydrated
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L
5000 g
15°C to 30°C
Microbiology Media
For growth of Escherichia coli, plasmid and other bacterial cultures in liquid medium