Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrated (Capsules)
Formulations for the E. coli growth media known as LB Medium typically contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter, and LB Medium contains 10g NaCl per liter
72.70€ - 1270.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Content And Storage | 15°C to 30°C |
Forma | Dehydrated |
Product Type | Microbiology Media |
Formulazione | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303229
|
MP Biomedicals™
113002021 |
454 g |
130.00€
454g |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373229
|
MP Biomedicals™
113002041 |
5000 g |
1270.00€
5kg |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343229
|
MP Biomedicals™
113002031 |
1000 g |
334.00€
1kg |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373219
|
MP Biomedicals™
113002011 |
227 g |
72.70€
227g |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
Descrizione
Specifica
Molecular Biology Certified™ | |
Dehydrated | |
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L |
15°C to 30°C | |
Microbiology Media | |
For growth of Escherichia coli, plasmid and other bacterial cultures in liquid medium |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 4 Years