Learn More
Buerkle™ Flaconi contagocce in LDPE Codice prodotto.: 11846413
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Flaconi contagocce in LDPE
Codice prodotto. 11846413 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
100 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 ml
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Codice prodotto. 11846413
Marca: Buerkle™ 03060100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dispense small amounts of liquid, drop by drop or as a fine jet. ™
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength, and flexibility
  • Attached captive cap on polyethylene dropper cap fits tip and eliminates misplacement of cap
  • Dropper tip must be cut before first use for precision dropping
  • Suitable for use with foodstuff
  • Semitrasparente
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con gli alimenti
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 18 mm
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Materiale chiusura Polietilene
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Coperchio di intercettazione e tappo contagocce
Titolo del prodotto
Buerkle™ Flaconi contagocce in LDPE >