Learn More
Buerkle™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con tubo a immersione a collo di cigno Codice prodotto.: 10407311
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con tubo a immersione a collo di cigno
Product Code. 10407311 Shop All Bürkle Products
1000 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Codice prodotto. 10407311
Marca: Buerkle™ 03100100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with severe curve in the neck to eliminate dangerous lateral spatter. Buerkle™ LDPE Wash Bottles with Swan-Neck Immersion Tube produces a fine, straight precision directed jet spray.
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength and flexibility
  • Immersion tube is removable
  • Translucent bottles for optimum visibility
  • Suitable for foodstuff
  • Screw cap with immersion tube
Specifications
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Colore Transparent
Da utilizzare con (applicazione) Used with Foodstuffs
Materiale LDPE
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Diametro (sistema metrico) 98 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con tubo a immersione a collo di cigno >