Learn More
Buerkle™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con tubo a immersione a collo di cigno
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Descrizione
- Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength and flexibility
- Immersion tube is removable
- Translucent bottles for optimum visibility
- Suitable for foodstuff
- Screw cap with immersion tube
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Colore | Transparent |
Da utilizzare con (applicazione) | Used with Foodstuffs |
Materiale | LDPE |
Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
Diametro (sistema metrico) | 45 mm |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE con tubo a immersione a collo di cigno >