Learn More
Lead ingot, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11394648
Lead ingot, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11394648
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11394648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043008.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-92-1
Formula molecolare Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
Numero MDL MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifica
Materiale o nome chimico Lead
Colore Gray
Aspetto Gray ingot
Densità 11.34g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Quantità 500 g
Odore Odorless
Forma Ingot
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM29L019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number043008.22,043008.36
Numero di lottoQ23K028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number043008.22,043008.36
Numero di lottoW29C042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
Numero di lottoC17N02 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
Numero di lottoA22N08 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number043008.22,043010.09,043008.36
Titolo del prodotto
Lead ingot, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >