Learn More
BINDER™ Barre luci LED
Barre luci LED - Kit base 500, lunghezza 50 cm, Kit base comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio, dispositivo di comando per max. 4 barre luci, 100-240 V, 50/60 Hz
Marca: BINDER™ 8012-1109
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 2 pieces
- Includes attachment material
- Control unit for max. 4 light strips
- 100-240 V, 50/60 Hz
Specifica
Barre luci LED - Kit base 900, lunghezza 90 cm, Kit base comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio, dispositivo di comando per max. 4 barre luci, 100-240 V, 50/60 Hz | |
LED | |
Lighting | |
35.4 in. | |
100/240 V |
Dispositivi BINDER KB 400, KB 720, KB ECO720, KB ECO 1020, KBF-S 720, KBF-S 1020, KBF-S ECO 720, KBF-S ECO 1020, KBF 720, KBF 1020, , KMF 720 | |
Plastic | |
4 light strips with attachment material | |
90 cm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
BINDER™ Barre luci LED > Length: 90 cm