Learn More
BINDER™ Barre luci LED
Barre luci LED - Kit base 500, lunghezza 50 cm, Kit base comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio, dispositivo di comando per max. 4 barre luci, 100-240 V, 50/60 Hz
Marca:  BINDER™ 8012-1107
Codice prodotto. 15689518
  • 1335.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 2 pieces
  • Includes attachment material
  • Control unit for max. 4 light strips
  • 100-240 V, 50/60 Hz
Specifica
Specifica
Barre luci LED - Kit base 300, lunghezza 30 cm, Kit base comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio, dispositivo di comando per max. 4 barre luci, 100-240 V, 50/60 Hz
LED
Lighting
11.8 in.
100/240 V
Dispositivi BINDER series KT, KBF, KMF, KBF-S KB 53, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
Plastic
4 light strips with attachment material
30 cm
Titolo del prodotto
BINDER™ Barre luci LED > Length: 30 cm