Learn More
Stuart™ Lens Assembly
Stuart™ Lens Assembly for use with SMP10 Digital Melting Point Apparatus
Marca: Stuart™ SMP10/LA
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Samples tested in the SMP10 Digital Melting Apparatus are monitored through a detachable magnifying lens
- This replacement lens apparatus increases the cleanliness, and overall life of Stuart™ Melting Apparatuses
Specifica
Replacement Lens Assembly | |
Stuart™ Digital Melting Apparatus (SMP10) |
Titolo del prodotto
Stuart™ Lens Assembly > Lens Assembly