Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable CRISPR Library, Glycerol
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable Genome Library targets 10,132 genes with up to 4 gRNA per gene target for a total of 40,512 gRNAs.
Marca:  Invitrogen™ A32184
Codice prodotto. 18715515
  • 153300.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1 library set, 50 μL/target.
Store at -68°C to -85°C.
LentiArray™
1 Library
96-well Plate
DNA
Genome Editing
Crispr Library
Dry Ice
gRNA
Human
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable CRISPR Library, Glycerol > 1 Library