Documenti
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
Marca: Thermo Scientific™ 75003655
1544.69 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
Ordering Information:
Buckets and lids are sold separately; order rotor body (75-003-629) and components to complete assembly. For replacement O-rings for lids (set of four), order 75-003-657. Tube adapters are also available separately. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
Rotore oscillante | |
TX-400 Rotor | |
Yes |
4 x 400 mL | |
Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, UK | |
Set of 4 |
Scade: 2025-12-31
Scade: 2025-05-01