Learn More
Leupeptin hemisulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.
Marca: Medchem Express HY-18234A
Descrizione
Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.Specifica
Leupeptin hemisulfate | |
103476-89-7 | |
10 mg | |
C20H38N6O4.1/2H2SO4 | |
H2O : 83.33 mg/mL (175.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
475.59 | |
98.0% |
Powder | |
White | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation | |
O=C[C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCCNC(N)=N.[0.5H2SO4] | |
475.59 | |
Research |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only