Learn More
Leupeptin hemisulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.
79.65€ - 112.05€
Specifica
CAS | 103476-89-7 |
---|---|
Formula molecolare | C20H38N6O4.1/2H2SO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 475.59 |
Percent Purity | 98.0% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16439967
|
Medchem Express
HY-18234A |
5 mg |
79.65€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16427488
|
Medchem Express
HY-18234A |
10 mg |
112.05€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.Specifica
103476-89-7 | |
C20H38N6O4.1/2H2SO4 | |
475.59 | |
98.0% |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.