Learn More
Levetiracetam, MedChemExpress
MedChemExpress Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Marca: Medchem Express HY-B0106
Descrizione
Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.Specifica
Levetiracetam | |
White | |
50 mg | |
H2O : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) ∣DMSO : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) | |
170.21 | |
Research |
102767-28-2 | |
Research | |
UCB L059 | |
NC([C@@H](N(CCC1)C1=O)CC)=O | |
99.21% | |
Powder |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only