Learn More
Levetiracetam, MedChemExpress
MedChemExpress Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.

110.70€ - 477.90€
Specifica
Materiale o nome chimico | Levetiracetam |
---|---|
CAS | 102767-28-2 |
Colore | White |
Note sul grado di purezza | Research |
Sinonimo | UCB L059 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16472016
![]() |
Medchem Express
HY-B0106 |
500 mg |
477.90€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16468096
![]() |
Medchem Express
HY-B0106 |
100 mg |
183.60€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16434237
![]() |
Medchem Express
HY-B0106 |
50 mg |
110.70€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.Specifica
Levetiracetam | |
White | |
UCB L059 | |
NC([C@@H](N(CCC1)C1=O)CC)=O | |
99.21% | |
Powder |
102767-28-2 | |
Research | |
H2O : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) ∣DMSO : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) | |
170.21 | |
Research |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H319
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.