Learn More
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 mL Windshielded Swinging Bucket Rotor
Support a diverse array of sample processing applications without the need to modify existing protocols.
199.64€ - 274.37€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™™™™™
Biocontainment Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
12464060
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75006421
Sealing Cap
199.64€
pezzi 2
10305473
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75006479
Bucket Lid
274.37€
pezzi 2
Descrizione
Descrizione
Support a diverse array of sample processing applications without the need to modify existing protocols with the Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500mL Windshield Swinging Bucket Rotor. Choose from round, DoubleSpin™ and Double blood bag buckets with a wide array of available adapters, providing capacity flexibility ranging from 1.5 to 250mL.
Ordering Information:
Buckets, biocontainment lids and DoubleSpin buckets are sold separately; order rotor body (75006476) and components to complete assembly. Tube adapters and microplate adapter for DoubleSpin bucket are also available separately. Contact your Sales Representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i series centrifuges
Specifica
Specifica
™™™™™
Yes
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 mL Windshielded Swinging Bucket Rotor