Learn More
(+)-Limonene, 96%, unstabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10064053
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5989-27-5, 10191-41-0
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00062991
InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Sinonimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Specifications
Materiale o nome chimico (+)-Limonene
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -74.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8405g/mL
Punti di ebollizione 175.4°C to 176.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4740
Quantità 2.5 L
Beilstein 05, 133
Indice di Merck 14, 5493
Gravità specifica 0.8405
Condizione di rotazione specifica +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotazione specifica + 106.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
IUPAC Name (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
Viscosità 0.846 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (+)-Limonene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: D-Limonene
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
(+)-Limonene, 96%, unstabilized, Thermo Scientific Chemicals >