Learn More
Fisherbrand™ Termometro a liquido per immersione totale
Termometro multiuso/per agitazione, utile per una vasta gamma di esigenze di laboratorio. Il termometro ad alcool rosso per immersione totale Fisherbrand™ è dotato di fondo bianco per una migliore leggibilità.
Marca: Fisherbrand™ 63/098/3
Descrizione
Applicazioni:- Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, fiasche, piastre per microscopia, flaconi
Specifica
Uso generale | |
305 mm | |
Termometro a colonna di liquido | |
−10 °C | |
1 °C |
Parziale | |
Alcool rosso | |
° | |
–Da 10 a 150 °C | |
76 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Termometro a liquido per immersione totale > Temperature Range: -10°C to +150°C, Subdivisions: 1°C, Partial Immersion, Length: 305 mm