Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Made from WHEATON 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 , and Class A requirements. Background counts are consistent and low, and ultraviolet transmission is high.
Marca:  DWK Life Sciences 986591
316.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12447341
  • 347.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in two cap sizes (22-400 and 22-400), packed separately
  • Caps and cap liners available in a variety of materials to meet your needs
  • Dimensions (OD x H): 28mm x 61mm (with cap)
  • Packaged in 5 utility trays, with each partition tray holding 100 vials
  • Utility trays serve as a way to store your samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Foil (cap)
28 mm
20 mL
Polypropylene
24-400
Clear
Borosilicate Glass
500
61 mm
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL > 24-400 PP Cap/Foil Liner