Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
Marca:  DWK Life Sciences 986751
249.19 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12437361
  • 261.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
  • Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
  • Clarity of glass with the safety of plastic
  • Vials can be safely incinerated
  • No harmful gas is generated
  • Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
  • Utility trays serve as a way to store your samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Foil
27 mm
20 mL
20 mL
61 mm
Scintillation Vial
Clear
PET
500
Polypropylene
500 Cs.
22-400