Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
261.00€ - 625.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
Materiale | PET |
Volume (sistema metrico) | 20 mL |
Altezza (sistema metrico) | 61 mm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale chiusura | Material (Liner) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale chiusura | Material (Liner) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12427361
|
DWK Life Sciences
986746 |
Urea | Polyethylene Cone | 1000 |
625.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12437361
|
DWK Life Sciences
986751 |
Polypropylene | Foil | 500 |
261.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12497351
|
DWK Life Sciences
986740 |
Polypropylene | Foamed Polyethylene | 1000 |
435.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12457361
|
DWK Life Sciences
986754 |
Polyethylene | Linerless | 500 |
261.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12467361
|
DWK Life Sciences
986756 |
Urea | Polyethylene Cone | 500 |
381.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12447361
|
DWK Life Sciences
986752 |
Urea | Foil | 500 |
290.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
- Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
- Clarity of glass with the safety of plastic
- Vials can be safely incinerated
- No harmful gas is generated
- Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
Specifica
Clear | |
PET | |
61 mm |
27 mm | |
20 mL | |
22-400 |