Learn More
Buerkle™ Indicatore di flusso LiquiMobil™
Provides precise visual indication of the flow velocity of liquids or gases. ™™
13.90€
Specifica
Tipo | Indicatore di flusso LiquiMobil |
---|---|
Valori nominali pressione | 2 bar |
Intervallo di portata | 150 mL/min |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per sistemi di raffreddamento e aiuta a ridurre il consumo di acqua, adatto per il contatto con gli alimenti |
Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10369720
|
Buerkle™
8720-1005 |
Blu |
13.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10583281
|
Buerkle™
8720-1002 |
Rosso |
13.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10034140
|
Buerkle™
8720-1003 |
Nero |
13.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Flow indicators give precise visual indication of the flow velocity of liquids or gases passing through hose connections. LiquiMobil flow indicators, made of styrene acrylonitrile resin (SAN), are ideal for cooling systems and contribute to reduced water consumption through more effective flow monitoring.- For hoses with inner diameter of 6-11mm
- Pressure resistant up to 2 bar
- Length with grommets 88mm, height 40mm, width 15mm
- Color coding - blue, red and black available
- +°
Specifica
Indicatore di flusso LiquiMobil | |
150 mL/min | |
40 mm | |
15 mm |
2 bar | |
Adatto per sistemi di raffreddamento e aiuta a ridurre il consumo di acqua, adatto per il contatto con gli alimenti | |
88 mm |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Indicatore di flusso LiquiMobil™