Learn More
Lithium Bis(trifluoromethanesulfonimide), 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10118232
Lithium Bis(trifluoromethanesulfonimide), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10118232
10 g, Bottiglia in vetro
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10118232
Marca: Thermo Scientific Acros 381030100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90076-65-6
Formula molecolare C2F6LiNO4S2
Molecular Weight (g/mol) 287.09
Numero MDL MFCD00210017
InChI Key QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 3816071
IUPAC Name lithium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Punto di fusione 234°C to 238°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10mg/mL (20°C)
Peso formulazione 287.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Hygroscopic Powder
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465827 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/09/2024 Catalog Number381030100,381030500
Numero di lottoA0460767 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2024 Catalog Number381030100,381030500
Numero di lottoA0448577 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
Numero di lottoA0384637 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
Numero di lottoA0412287 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lithium Bis(trifluoromethanesulfonimide), 99%, Thermo Scientific Chemicals >