Learn More
Lithium chloride, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
261.30€ - 1038.17€
Identificatori chimici
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Formula molecolare | ClLi |
Molecular Weight (g/mol) | 42.39 |
Numero MDL | MFCD00011078 |
InChI Key | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride |
PubChem CID | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
IUPAC Name | lithium(1+) chloride |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12367083
|
Thermo Scientific Acros
193370010 |
1 kg | Flacone in plastica |
261.30€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12377083
|
Thermo Scientific Acros
193370050 |
5 kg | Flacone in plastica |
1038.17€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
lithium(1+) chloride |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Specifica
1382.0°C | |
605.0°C | |
98.5% min. (Argentometry) | |
LiCl | |
01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
lithium(1+) chloride | |
433294 | |
42.38 | |
Ultrapuro | |
2.0600g/mL |
Lithium chloride | |
7447-41-8 | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
15,5584 | |
Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
99% | |
2.06 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
- Lithium chloride, anhydrous
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/