Learn More
Lithium Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10615692
Lithium Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10615692
5 kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
5 kg
Codice prodotto. 10615692
Marca: Fisher Chemical L/2200/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC Name lithium(1+) chloride
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1382°C
Punto di fusione 605°C
Colore White
pH 7 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 42.38g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.33 hPa 547
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium chloride anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: lithium chloride
Titolo del prodotto
Lithium Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >