Learn More
Lithium chloride monohydrate, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11338017
Lithium chloride monohydrate, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11338017
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11338017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022151.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16712-20-2
Formula molecolare ClH2LiO
Molecular Weight (g/mol) 60.405
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
IUPAC Name lithium;chloride;hydrate
SMILES [Li+].O.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium chloride monohydrate
Punto di fusione >98°C-H2O
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 60.41 (42.39 Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.78
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ27K017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/12/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Numero di lottoR08K056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Numero di lottoP22K067 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Numero di lottoN07K019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
Numero di lottoZ11J070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2024 Catalog Number022151.14,022151.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium chloride monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium chloride, monohydrate
Titolo del prodotto
Lithium chloride monohydrate, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >