Learn More
Lithium Chloride, ReagentPlus™, Honeywell™ Codice prodotto.: 15601960
Lithium Chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15601960 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Codice prodotto. 15601960
Marca: Honeywell Research Chemicals 213233100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC Name lithium;chloride
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Chloride
Quantità 100 g
Formula lineare LiCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 42.39g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus™
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium chloride
Titolo del prodotto
Lithium Chloride, ReagentPlus™, Honeywell™ >