Learn More
Lithium hydroxide monohydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 12337123
Lithium hydroxide monohydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 12337123
100 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 12337123
Marca: Thermo Scientific Acros 413321000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-66-3
Formula molecolare H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 41.96
Numero MDL MFCD00149772
InChI Key GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh waterVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Specifica
Punti di ebollizione 920.0°C
Materiale o nome chimico Lithium hydroxide monohydrate
Punto di fusione 462.0°C
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare LiOH·H2O
Indice di Merck 14,5534
Informazioni di solubilità Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
IUPAC Name lithium(1+) hydrate hydroxide
Peso formulazione 41.95
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466763 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/10/2024 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numero di lottoA0456706 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/10/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numero di lottoA0453153 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numero di lottoA0455027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numero di lottoA0450824 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Lithium hydroxide monohydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >