Learn More
Litmus Solution, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11403633
Aggiungi al carrello
Litmus Solution, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11403633
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Codice prodotto. 11403633
Marca: Fisher Chemical L/2500L/17
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Litmus Solution, Pure, Indicator Grade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 131528
Specifica
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Litmus
Titolo del prodotto
Litmus Solution, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™ >